Få mere at vide
Dibromacetonitril, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7023437
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
Artikelnummer. 11458836
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A16994.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 3252-43-5 | C2HBr2N | 198.845 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3252-43-5
Molekylær formel C2HBr2N
Molekylvægt (g/mol) 198.845
MDL nummer MFCD00001856
InChI nøgle NDSBDLSWTGLNQA-UHFFFAOYSA-N
Synonym dibromoacetonitrile, acetonitrile, dibromo, unii-vgj91h57xu, ccris 2673, 2,2-dibromoethanenitrile, vgj91h57xu, acetonitrile, 2,2-dibromo, dsstox_cid_4940, dsstox_rid_77590, dsstox_gsid_24940
PubChem CID 18617
ChEBI CHEBI:82445
IUPAC navn 2,2-dibromacetonitril
SMIL C(#N)C(Br)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dibromoacetonitrile
Tæthed 2.296
Kogepunkt 67°C to 69°C (24 mmHg)
Flammepunkt 56°C (133°F)
Lugt Pungent, Makes Eyes Water
Lineær formel Br2CHCN
Brydningsindeks 1.542
Mængde 5 g
FN nummer UN3286
Beilstein 1739037
Følsomhed Light sensitive
Formel vægt 198.84
Procent renhed 94%