Få mere at vide
Dibromoacetic Acid-1-13C, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dibromoacetic Acid-1-13C |
| CAS | 138333-54-7 |
| Molekylær formel | C 13C H2 Br2 O2 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 2,2-dibromoacetic-1-13C acid |
| InChI formel | InChI=1S/C2H2Br2O2/c3-1(4)2(5)6/h1H,(H,5,6)/i2+1 |
| SMIL | C([13C](O)=O)(Br)Br |
| IUPAC navn | 2,2-dibromoacetic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 218.84 |