Få mere at vide
Dibromoacetamide, TRC
Artikelnummer. 30040942
Skift visning
Mængde:
25 mg
250 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30040942 1 g
30040660 25 mg
30040657 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30040942 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4235701G
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 598-70-9
Molekylær formel C2 H3 Br2 N O
Molekylvægt (g/mol) 216.86
Synonym 2,2-Dibromoacetamide, Dibromoacetamide
IUPAC navn 2,2-dibromoacetamide
SMIL NC(=O)C(Br)Br
Specifica
Kemisk navn eller materiale Dibromoacetamide
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C2H3Br2NO/c3-1(4)2(5)6/h1H,(H2,5,6)
Formel vægt 214.8581
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.