Få mere at vide
Dibromo(glyme)nickel, TRC
Artikelnummer. 30378178
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30378178 5 g
30381807 1 g
30386269 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30378178 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4485085G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 28923-39-9
Molekylær formel C4H10Br2NiO2
Molekylvægt (g/mol) 308.62
Synonym Nickel(II) Dimethoxyethane Bromide, Dibromo(1,2-dimethoxyethane)nickel(II), 1,2-Dimethoxyethane Nickel(II) Bromide, Dibromo[1,2-di(methoxy-kO)ethane]nickel, Dibromo(1,2-dimethoxyethane-O,O')nickel
SMIL [Ni+2].[Br-].[Br-].COCCOC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dibromo(glyme)nickel
Mængde 5 g
Formel vægt 305.8401