Få mere at vide
Dibrom(1,5-cyclooctadien)palladium(II), Pd 28,4%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15472697
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15472697 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 15472697 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 046492.03
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
CAS: 12145-47-0 | C8H12Br2Pd | 374.41 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dibromo(1,5-cyclooctadiene)palladium(II)
CAS 12145-47-0
Smeltepunkt 201 °C til 205 °C
Farve Orange
Molekylær formel C8H12Br2Pd
MDL nummer MFCD00799635
Mængde 1 g
Synonym dibromo 1,5-cyclooctadiene palladium ii, pdbr2 cod, dibromo 1,5-cyclooctadiene palladium, 1,5-cyclooctadiene, z,z-; palladium ii bromide
InChI nøgle MTEMVOIUTLIPJT-PHFPKPIQSA-L
SMIL Br[Pd+]Br.C1C\C=C/CC\C=C/1
IUPAC navn (1Z,5Z)-cycloocta-1,5-dien;dibromopalladium
Molekylvægt (g/mol) 374.41
PubChem CID 11187970
Formel vægt 374.41
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Pd 28.4%
Fysisk form Pulver