Få mere at vide
DIBOA, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | DIBOA |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H7NO4/c10-7-8(11)13-6-4-2-1-3-5(6)9(7)12/h1-4,8,11-12H |
| Formel vægt | 181.0375 |
| Procent renhed | >95% |