Få mere at vide
Dibenzylfluorescein, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dibenzylfluorescein |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C34H24O5/c35-24-12-15-27-30(19-24)38-31-20-25(36)13-16-28(31)34(27)29-14-11-23(17-21-7-3-1-4-8-21)26(32(29)33(37)39-34)18-22-9-5-2-6-10-22/h1-16,19-20,35-36H,17-18H2 |
| Formel vægt | 512.162 |