Få mere at vide
Dibenzyldithiocarbamic acid zinc salt, 95%
Artikelnummer. 11985711 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
11985711 100 g Glasflaske 100g
10288580 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11985711 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 406441000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 14726-36-4 | C30H28N2S4Zn | 610.21 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14726-36-4
Molekylær formel C30H28N2S4Zn
Molekylvægt (g/mol) 610.21
InChI nøgle AUMBZPPBWALQRO-UHFFFAOYSA-L
Synonym zinc ii dibenzyldithiocarbamate, zinc dibenzyldithiocarbamate, dibenzyldithiocarbamic acid zinc salt, dibenzyldithiocarbamic acid, zinc salt, zinc n,n-dibenzylcarbamodithioate, zinc dibenzyl dithiocarbamate, zinc bis dibenzyldithiocarbamate, acmc-209cyb, ksc910q0r, bis dibenzyldithiocarbamic acid zinc
PubChem CID 84610
IUPAC navn zink;N,N-dibenzylcarbamodithioat
SMIL C1=CC=C(C=C1)CN(CC2=CC=CC=C2)C(=S)[S-].C1=CC=C(C=C1)CN(CC2=CC=CC=C2)C(=S)[S-].[Zn+2]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dibenzyldithiocarbamic acid zinc salt
Smeltepunkt 183.0°C to 188.0°C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 95%
Emballage Glasflaske
Mængde 100 g
Formel vægt 610.21
Procent renhed 95%
Fysisk form Pulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dibenzyldithiocarbamic acid zinc salt
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
Faresætning
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.