Få mere at vide
Dibenzylamine-d10, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dibenzylamine-d10 |
| CAS | 923282-09-1 |
| Molekylær formel | C14 D10 H5 N |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | N-(Phenyl-2,3,4,5,6-d5-methyl)-benzene-2,3,4,5,6-d5-methanamine |
| InChI formel | InChI=1S/C14H15N/c1-3-7-13(8-4-1)11-15-12-14-9-5-2-6-10-14/h1-10,15H,11-12H2/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D,10D |
| SMIL | [2H]c1c([2H])c([2H])c(CNCc2c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c2[2H])c([2H])c1[2H] |
| IUPAC navn | 1-(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)-N-[(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)methyl]methanamine |
| Molekylvægt (g/mol) | 207.337 |
| Formel vægt | 207.183 |