Få mere at vide
Dibenzyl Terephthalate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dibenzyl Terephthalate |
| CAS | 19851-61-7 |
| Molekylær formel | C22H18O4 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 1,4-Benzenedicarboxylic Acid, Bis(phenylmethyl) Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C22H18O4/c23-21(25-15-17-7-3-1-4-8-17)19-11-13-20(14-12-19)22(24)26-16-18-9-5-2-6-10-18/h1-14H,15-16H2 |
| SMIL | O=C(OCC1=CC=CC=C1)C2=CC=C(C(OCC3=CC=CC=C3)=O)C=C2 |
| IUPAC navn | dibenzyl terephthalate |
| Molekylvægt (g/mol) | 346.38 |
| Formel vægt | 346.12 |