Få mere at vide
Dibenzylsuccinat, 98%
Artikelnummer. 11430808
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11430808 100 g 100g
11420808 25 g 25g
11440808 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11430808 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B25257.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-12-2026
CAS: 103-43-5 | C18H18O4 | 298,34 g/mol
Dibenzylsuccinat bruges som et organisk kemisk syntesemellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Dibenzylsuccinat anvendes som et organisk kemisk syntesemellemprodukt.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 103-43-5
Molekylær formel C18H18O4
Molekylvægt (g/mol) 298.34
MDL nummer MFCD00022034
InChI nøgle ODBOBZHTGBGYCK-UHFFFAOYSA-N
Synonym dibenzyl succinate, butanedioic acid, bis phenylmethyl ester, spasmine, benzyl succinate, dibenzylsuccinate, succinic acid dibenzyl ester, unii-ck14ug55av, ck14ug55av, diphenylmethyl butane-1,4-dioate, succinic acid, dibenzyl ester
PubChem CID 7653
ChEBI CHEBI:3058
IUPAC navn dibenzylbutandioat
SMIL O=C(CCC(=O)OCC1=CC=CC=C1)OCC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dibenzyl succinate
Smeltepunkt 42 °C til 47 °C
Tæthed 1.256
Kogepunkt 245 °C (15 mmHg)
Brydningsindeks 1.596
Mængde 100 g
Beilstein 1916056
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 298.34
Procent renhed 98%