Få mere at vide
Dibenzyl Phthalate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Phthalic acid, bis-benzylester |
| CAS | 523-31-9 |
| Molekylær formel | C22 H18 O4 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 1,2-Benzenedicarboxylic acid, 1,2-bis(phenylmethyl) ester, 1,2-Benzenedicarboxylic acid, bis(phenylmethyl) ester (9CI), Phthalic acid, dibenzyl ester (6CI,7CI,8CI), Benzyl phthalate, Dibenzyl phthalate, NSC 4057, Phthalic acid dibenzyl ester |
| InChI formel | InChI=1S/C22H18O4/c23-21(25-15-17-9-3-1-4-10-17)19-13-7-8-14-20(19)22(24)26-16-18-11-5-2-6-12-18/h1-14H,15-16H2 |
| SMIL | O=C(OCc1ccccc1)c2ccccc2C(=O)OCc3ccccc3 |
| IUPAC navn | dibenzyl benzene-1,2-dicarboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 346.38 |
| Formel vægt | 346.1205 |