Få mere at vide
Dibenzylphthalat-d4, TRC
Artikelnummer. 30375769
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30375769 50 mg
1 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30375769 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD41815250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phthalic acid, bis-benzyl ester D4
CAS 1015854-62-2
Molekylær formel C22 2H4 H14 O4
Mængde 50 mg
Synonym 1,2-Benzene-3,4,5,6-d4-dicarboxylic acid, 1,2-bis(phenylmethyl) ester, Dibenzyl Phthalate-d4, Phthalic acid, bis-benzyl ester D4, Phthalic Acid Dibenzyl Ester (3,4,5,6)-D4
InChI formel InChI=1S/C22H18O4/c23-21(25-15-17-9-3-1-4-10-17)19-13-7-8-14-20(19)22(24)26-16-18-11-5-2-6-12-18/h1-14H,15-16H2/i7D,8D,13D,14D
SMIL [2H]c1c([2H])c([2H])c(C(=O)OCc2ccccc2)c(C(=O)OCc3ccccc3)c1[2H]
IUPAC navn dibenzyl 3,4,5,6-tetradeuteriobenzen-1,2-dicarboxylat
Molekylvægt (g/mol) 350.4
Formel vægt 350.1456