Få mere at vide
Dibenzylfosfit, TRC
Artikelnummer. 30386417
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30386417 25 g
1 options
Artikelnummer. 30386417 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD41819025G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dibenzyl Phosphite
CAS 17176-77-1
Molekylær formel C14H15O3P
Mængde 25 g
Synonym Bis(phenylmethyl) Ester Phosphonic Acid, Benzyl Phosphonate ((C7H7O)2HPO), , Dibenzyl Ester Phosphonic Acid, Dibenzyl Hydrogen Phosphite, Dibenzyl Phosphonate
InChI formel InChI=1S/C14H14O3P/c15-18(16-11-13-7-3-1-4-8-13)17-12-14-9-5-2-6-10-14/h1-10H,11-12H2/q+1
SMIL O=P(OCc1ccccc1)OCc2ccccc2
Molekylvægt (g/mol) 262.24