Få mere at vide
Dibenzylphosphit, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10063943 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
Artikelnummer. 10063943
Brand: Thermo Scientific Acros 112661000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 17176-77-1 | C14H14O3P | 261.24 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 17176-77-1
Molekylær formel C14H14O3P
Molekylvægt (g/mol) 261.24
MDL nummer MFCD00004774
InChI nøgle RQKYHDHLEMEVDR-UHFFFAOYSA-N
Synonym dibenzyl phosphonate, phosphonic acid dibenzyl ester, unii-1o720l5h5a, phosphonic acid, bis phenylmethyl ester, dibenzylphosphit, dibenzylphosphonate, phosphonic acid bis phenylmethyl ester, oxo-bis phenylmethoxy phosphanium, mibxhgzaarwagi-uhfffaoysa-n, dibenzyl phosphite, technical grade
PubChem CID 6334615
SMIL O=[P+](OCC1=CC=CC=C1)OCC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dibenzyl phosphite
Navn note tech., 80%
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.1800g/mL
Kogepunkt 110.0°C to 120.0°C (0.1 mmHg)
Flammepunkt >110°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 94% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (C6H5CH2O)2P(O)H
Brydningsindeks 1.5500 to 1.5560
Mængde 100 g
Fieser 01,198
Merck Index 15,3019
Specifik vægtfylde 1.18
IUPAC navn oxo-bis(phenylmethoxy)phosphanium
Formel vægt 262.23
Procent renhed 95%
Grad Teknisk
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dibenzyl phosphite
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.