Få mere at vide
Dibenzylfosfit, 90+%
Artikelnummer. 11352307
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11352307 100 g 100g
11332307 5 g 5g
11342307 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11352307 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L09858.22
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
CAS: 17176-77-1 | C14H14O3P | 261,24 g/mol
Dibenzylphosphit anvendes til phosphorylering af phenoler involverer reaktion i nærvær af N-ethyldiisopropylamin og DMAP for at give dibenzylphenylphosphat. Det bruges til fremstilling af phenylalkylphosphonamidater, som derefter anvendes som prober til et hydrofobt bindingsregister i prostataspecifikt membranantigen.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Dibenzylphosphit anvendes til phosphorylering af phenoler involverer reaktion i nærvær af N-ethyldiisopropylamin og DMAP for at give dibenzylphenylphosphat. Det bruges til fremstilling af phenylalkylphosphonamidater, som derefter anvendes som prober til et hydrofobt bindingsregister i prostataspecifikt membranantigen.
Opløselighed
Opløseligt i DMSO, methanol. Reagerer med vand.
Noter
Opbevares ved 4 °C. Fugtfølsom. Uforeneligt med fugt og oxidationsmidler. Opbevares under tør inert gas. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 17176-77-1
Molekylær formel C14H14O3P
Molekylvægt (g/mol) 261.24
MDL nummer MFCD00004774
InChI nøgle RQKYHDHLEMEVDR-UHFFFAOYSA-N
Synonym dibenzyl phosphonate, phosphonic acid dibenzyl ester, unii-1o720l5h5a, phosphonic acid, bis phenylmethyl ester, dibenzylphosphit, dibenzylphosphonate, phosphonic acid bis phenylmethyl ester, oxo-bis phenylmethoxy phosphanium, mibxhgzaarwagi-uhfffaoysa-n, dibenzyl phosphite, technical grade
PubChem CID 6334615
IUPAC navn oxo-bis(phenylmethoxy)phosphanium
SMIL O=[P+](OCC1=CC=CC=C1)OCC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dibenzyl phosphite
Tæthed 1.187
Kogepunkt 110 °C til 120 °C (0,1 mmHg)
Flammepunkt >110 °C (230 °F)
Lugt Lugtfri
Brydningsindeks 1.554
Mængde 100 g
Beilstein 1982794
Følsomhed Fugtfølsom
Merck Index 14,3014
Opløselighedsinformation Opløselig i DMSO, Methanol. Reagerer med vand.
Formel vægt 262.25
Procent renhed ≥90%