Få mere at vide
Dibenzylfosfit, 90+%
Artikelnummer. 11332307
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11332307 5 g 5g
11342307 25 g 25g
11352307 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11332307 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L09858.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 17176-77-1 | C14H14O3P | 261,24 g/mol
Dibenzylphosphit anvendes til phosphorylering af phenoler involverer reaktion i nærvær af N-ethyldiisopropylamin og DMAP for at give dibenzylphenylphosphat. Det bruges til fremstilling af phenylalkylphosphonamidater, som derefter anvendes som prober til et hydrofobt bindingsregister i prostataspecifikt membranantigen.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Dibenzylfosfit bruges til fosforylering af fenoler, hvor reaktioner i nærvær af N-ethyldiisopropylamin og DMAP giver dibenzylfenylfosfat. Det bruges til fremstilling af phenylalkylfosphosfonamidater, som derefter bruges som prober for et hydrofobt bindingsregister i prostata-specifikt membranantigen.
Opløselighed
Opløselig i DMSO, Methanol. Reagerer med vand.
Noter
Opbevar ved 4 °C. Fugtfølsom. Inkompatibel med fugt og oxidationsmidler. Opbevar under tør inert gas. Opbevar det væk fra oxiderende midler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 17176-77-1
Molekylær formel C14H14O3P
Molekylvægt (g/mol) 261.24
MDL nummer MFCD00004774
InChI nøgle RQKYHDHLEMEVDR-UHFFFAOYSA-N
Synonym dibenzyl phosphonate, phosphonic acid dibenzyl ester, unii-1o720l5h5a, phosphonic acid, bis phenylmethyl ester, dibenzylphosphit, dibenzylphosphonate, phosphonic acid bis phenylmethyl ester, oxo-bis phenylmethoxy phosphanium, mibxhgzaarwagi-uhfffaoysa-n, dibenzyl phosphite, technical grade
PubChem CID 6334615
IUPAC navn oxo-bis(phenylmethoxy)fosfanium
SMIL O=[P+](OCC1=CC=CC=C1)OCC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dibenzyl phosphite
Tæthed 1.187
Kogepunkt 110 °C til 120 °C (0,1 mmHg)
Flammepunkt >110 °C (230 °F)
Lugt Lugtfri
Brydningsindeks 1.554
Mængde 5 g
Beilstein 1982794
Følsomhed Fugtfølsom
Merck Index 14,3014
Opløselighedsinformation Opløselig i DMSO, Methanol. Reagerer med vand.
Formel vægt 262.25
Procent renhed ≥90%