Få mere at vide
Dibenzyl phosphate, 98%
Artikelnummer. 10561652 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10561652 5 g Glasflaske 5g
10398643 1 g Glasflaske 1g
10386170 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10561652 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 112650050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1623-08-1 | C14H15O4P | 278.23 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1623-08-1
Molekylær formel C14H15O4P
Molekylvægt (g/mol) 278.23
MDL nummer MFCD00004775
InChI nøgle HDFFVHSMHLDSLO-UHFFFAOYSA-N
Synonym dibenzyl phosphate, phosphoric acid dibenzyl ester, dibenzylphosphoric acid, unii-y65r35lz0s, phosphoric acid, bis phenylmethyl ester, dibenzylphosphate, creatine phosphate disodium impurity 4, dibenzyloxyphosphinic acid, dibenzyl-phosphate, pubchem14883
PubChem CID 74189
IUPAC navn dibenzylhydrogenphosphat
SMIL C1=CC=C(C=C1)COP(=O)(O)OCC2=CC=CC=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dibenzyl phosphate
Navn note 99%
Smeltepunkt 76.0°C to 80.0°C
Farve Hvid til gul
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Lineær formel (C6H5CH2O)2P(O)OH
Mængde 5 g
Beilstein 06, 439
Formel vægt 278.23
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver