Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dibenzyl phosphate |
| Navn note | 99% |
| Smeltepunkt | 76,0 °C til 80,0 °C |
| Farve | Hvid til gul |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 98% |
| Emballage | Glasflaske |
| Lineær formel | (C6H5CH2O)2P(O)OH |
| Mængde | 1 g |
| Beilstein | 06, 439 |
| Vis mere |