Få mere at vide
Dibenzylphosphat, 98%
Artikelnummer. 11382726
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11382726 25 g 25g
11362726 1 g 1g
11372726 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11382726 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L08813.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
CAS: 1623-08-1 | C14H15O4P | 278,244 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1623-08-1
Molekylær formel C14H15O4P
Molekylvægt (g/mol) 278.244
MDL nummer MFCD00004775
InChI nøgle HDFFVHSMHLDSLO-UHFFFAOYSA-N
Synonym dibenzyl phosphate, phosphoric acid dibenzyl ester, dibenzylphosphoric acid, unii-y65r35lz0s, phosphoric acid, bis phenylmethyl ester, dibenzylphosphate, creatine phosphate disodium impurity 4, dibenzyloxyphosphinic acid, dibenzyl-phosphate, pubchem14883
PubChem CID 74189
IUPAC navn dibenzylhydrogenphosphat
SMIL C1=CC=C(C=C1)COP(=O)(O)OCC2=CC=CC=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dibenzyl phosphate
Smeltepunkt 78 °C til 81 °C
Mængde 25 g
Beilstein 2055755
Formel vægt 278.24
Procent renhed 98%