Få mere at vide
Dibenzyl N,N-Diisopropylphosphoramidit, TRC
Artikelnummer. 30367891
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30367891 5 g
30353398 1 g
30365584 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30367891 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4175005G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 108549-23-1
Molekylær formel C20 H28 N O2 P
Molekylvægt (g/mol) 345.42
IUPAC navn N-bis(phenylmethoxy)fosfany-N-propan-2-ylpropan-2-amin
SMIL CC(C)N(C(C)C)P(OCc1ccccc1)OCc2ccccc2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dibenzyl N,N-Diisopropylphosphoramidite, Technical grade
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C20H28NO2P/c1-17(2)21(18(3)4)24(22-15-19-11-7-5-8-12-19)23-16-20-13-9-6-10-14-20/h5-14,17-18H,15-16H2,1-4H3
Formel vægt 345.1858