Få mere at vide
Dibenzyl N,N-Diisopropylphosphoramidite, TRC
Artikelnummer. 30353398
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30353398 1 g
30365584 50 g
30367891 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30353398 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4175001G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 108549-23-1
Molekylær formel C20 H28 N O2 P
Molekylvægt (g/mol) 345.42
IUPAC navn N-bis(phenylmethoxy)phosphanyl-N-propan-2-ylpropan-2-amine
SMIL CC(C)N(C(C)C)P(OCc1ccccc1)OCc2ccccc2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dibenzyl N,N-Diisopropylphosphoramidite, Technical grade
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C20H28NO2P/c1-17(2)21(18(3)4)24(22-15-19-11-7-5-8-12-19)23-16-20-13-9-6-10-14-20/h5-14,17-18H,15-16H2,1-4H3
Formel vægt 345.1858