Få mere at vide
Dibenzyl N,N-diisopropylphosphoramidit, 90+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10071114 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10071114 25 g 25g
10153044 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10071114 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 399640250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 108549-23-1 | C20H28NO2P | 345.42 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 108549-23-1
Molekylær formel C20H28NO2P
Molekylvægt (g/mol) 345.42
InChI nøgle ANPWLBTUUNFQIO-UHFFFAOYSA-N
Synonym dibenzyl diisopropylphosphoramidite, dibenzyl n,n-diisopropylphosphoramidite, bis benzyloxy diisopropylamino phosphine, dibenzyldiisopropylphosphoramidite, dibenzyloxy diisopropylamino phosphine, bis benzyloxy phosphanyl diisopropylamine, phosphoramidous acid, bis 1-methylethyl-, bis phenylmethyl ester, n-dibenzyloxyphosphanyl-n-isopropyl-propan-2-amine, bis-bzl-2ipr-p, bis methylethyl bis phenylmethoxy phosphino amine
PubChem CID 196621
IUPAC navn N-bis(phenylmethoxy)phosphanyl-N-propan-2-ylpropan-2-amin
SMIL CC(C)N(C(C)C)P(OCC1=CC=CC=C1)OCC2=CC=CC=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dibenzyl N, N-diisopropylphosphoramidite
Tæthed 1.0280g/mL
Flammepunkt 69°C
Analyseprocentområde 90% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 25 g
Specifik vægtfylde 1.028
Formel vægt 345.42
Procent renhed 90+%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dibenzyl N,N-diisopropylphosphoramidite
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.