Få mere at vide
Dibenzyl N,N-Diethylphosphoramidite, Technical Grade, TRC
Artikelnummer. 30360314
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30360314 50 g
30357176 5 g
30354634 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30360314 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD41700050G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 67746-43-4
Molekylær formel C18 H24 N O2 P
Molekylvægt (g/mol) 317.36
IUPAC navn N-bis(phenylmethoxy)phosphanyl-N-ethylethanamine
SMIL CCN(CC)P(OCc1ccccc1)OCc2ccccc2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dibenzyl N,N-Diethylphosphoramidite
Mængde 50 g
InChI formel InChI=1S/C18H24NO2P/c1-3-19(4-2)22(20-15-17-11-7-5-8-12-17)21-16-18-13-9-6-10-14-18/h5-14H,3-4,15-16H2,1-2H3
Formel vægt 317.1545