Få mere at vide
Dibenzyl Malonat, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dibenzyl Malonate |
| CAS | 15014-25-2 |
| Molekylær formel | C33 H30 N2 O4 |
| Mængde | 25 g |
| Synonym | Propanedioic acid 1,3-bis(phenylmethyl) ester, Malonic acid, dibenzyl ester, Propanedioic acid bis(phenylmethyl) ester, Dibenzyl malonate, NSC 101027 |
| InChI formel | InChI=1S/C33H30N2O4/c1-37-30-16-15-21(20-31(30)38-2)23-18-28-32(29(36)19-23)33(35-27-14-7-6-13-26(27)34-28)22-9-8-12-25(17-22)39-24-10-4-3-5-11-24/h3-17,20,23,33-35H,18-19H2,1-2H3 |
| SMIL | COc1ccc(cc1OC)C2CC3=C(C(Nc4ccccc4N3)c5cccc(Oc6ccccc6)c5)C(=O)C2 |
| IUPAC navn | 9-(3,4-dimethoxyphenyl)-6-(3-phenoxyphenyl)-5,6,8,9,10,11-hexahydrobenzo[b][1,4]benzodiazepin-7-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 518.602 |
| Formel vægt | 518.221 |