Få mere at vide
Dibenzyl Maleate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dibenzyl Maleate |
| CAS | 622-06-0 |
| Molekylær formel | C18H16O4 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | Maleic Acid Dibenzyl Ester, (Z)-2-Butenedioic Acid Bis(phenylmethyl) Ester, (2Z)-2-Butenedioic Acid Bis(phenylmethyl) Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C18H16O4/c19-17(21-13-15-7-3-1-4-8-15)11-12-18(20)22-14-16-9-5-2-6-10-16/h1-12H,13-14H2/b12-11- |
| SMIL | O=C(OCc1ccccc1)\C=C/C(=O)OCc2ccccc2 |
| Molekylvægt (g/mol) | 296.32 |
| Formel vægt | 296.1049 |