Få mere at vide
Dibenzylketoxim, 98+%
Artikelnummer. 11324364
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11324364 5 g 5g
11334364 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11324364 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L00914.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1788-31-4 | C15H15NO | 225,291 g/mol
Dibenzylketoxim, anvendes som mellemprodukt til fremstilling af cis-2-benzyl-3-phenylaziridin ved reaktion med lithiumaluminiumhydrid. Det bruges også som et farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Dibenzylketoxim, anvendes som mellemprodukt til fremstilling af cis-2-benzyl-3-phenylaziridin ved reaktion med lithiumaluminiumhydrid. Det bruges også som et farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed Uopløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Holdes væk fra oxidationsmidler. Stabil under anbefalede opbevaringsforhold.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1788-31-4
Molekylær formel C15H15NO
Molekylvægt (g/mol) 225.291
MDL nummer MFCD00015453
InChI nøgle SXEBLVKLMOIGER-UHFFFAOYSA-N
Synonym dibenzyl ketoxime, 1,3-diphenylacetone oxime, 1,3-diphenylpropan-2-one oxime, 2-propanone, 1,3-diphenyl-, oxime, n-1,3-diphenylpropan-2-ylidene hydroxylamine, 2-hydroxyimino-1,3-diphenylpropane, dibenzylketoxim, maybridge4_000477, dibenzyl ketoxime, 98+%, 1,3-diphenylacetone oxime #
PubChem CID 74518
IUPAC navn N-(1,3-diphenylpropan-2-yliden)hydroxylamin
SMIL C1=CC=C(C=C1)CC(=NO)CC2=CC=CC=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dibenzyl ketoxime
Smeltepunkt 122°C to 124°C
Mængde 5 g
Beilstein 1965977
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 225.29
Procent renhed ≥98%