Få mere at vide
Dibenzyl Hydrogen Phosphate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dibenzyl Hydrogen Phosphate |
| CAS | 538-60-3 |
| Molekylær formel | C14 H15 O3 P |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C14H15O3P/c15-18(16-11-13-7-3-1-4-8-13)17-12-14-9-5-2-6-10-14/h1-10,18H,11-12H2 |
| SMIL | O=P(OCc1ccccc1)OCc2ccccc2 |
| IUPAC navn | phenylmethoxyphosphonoyloxymethylbenzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 262.24 |
| Formel vægt | 262.0759 |