Få mere at vide
Dibenzylether, Mikromol™
Artikelnummer. 30051572
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30051572 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30051572 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1460.01
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Dibenzylether
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzyl ether
CAS 103-50-4
Analyt- eller komponentnavne Benzyl ether
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C14 H14 O
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Tribenoside Imp. D (EP), 1,1'-[Oxybis(methylene)]bis-benzene, Benzyl ether, 1,1'-[Oxybis(methylene)]bis[benzene], BA, BA (plasticizer), Benzyl oxide, Dibenzyl ether, NSC 5931, Plastikator BA, Tribenoside Impurity D
InChI formel InChI=1S/C14H14O/c1-3-7-13(8-4-1)11-15-12-14-9-5-2-6-10-14/h1-10H,11-12H2
SMIL C(OCc1ccccc1)c2ccccc2
IUPAC navn phenylmethoxymethylbenzen
Molekylvægt (g/mol) 198.26
Mængde 100 mg
Formel vægt 198,1045 g/mol