Få mere at vide
Dibenzyldisulfid, TRC
Artikelnummer. 30368377
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30368377 10 g
1 options
Artikelnummer. 30368377 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD41708010G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzyl Disulfide
CAS 150-60-7
Molekylær formel C14 H14 S2
Mængde 10 g
Synonym Disulfide, bis(phenylmethyl), Benzyl disulfide (8CI), Bis(phenylmethyl) disulfide, 1,4-Diphenyl-2,3-dithiabutane, BDS, Benzyl bisulfide, Dailube S 700, Di(phenylmethyl)disulfide, Dibenzyl disulfide, Dibenzyl disulphide, NSC 677465, NSC 6841, S 700, T 322, α-(Benzyldithio)toluene
InChI formel InChI=1S/C14H14S2/c1-3-7-13(8-4-1)11-15-16-12-14-9-5-2-6-10-14/h1-10H,11-12H2
SMIL C(SSCc1ccccc1)c2ccccc2
IUPAC navn (benzyldisulfanyl) methylbenzen
Molekylvægt (g/mol) 246.39
Formel vægt 246.0537