Få mere at vide
Dibenzyldisulfid, 98+%
Artikelnummer. 11312667
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11312667 25 g 25g
11322667 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11312667 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L11850.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 150-60-7 | C14H14S2 | 246,386 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 150-60-7
Molekylær formel C14H14S2
Molekylvægt (g/mol) 246.386
MDL nummer MFCD00004783
InChI nøgle GVPWHKZIJBODOX-UHFFFAOYSA-N
Synonym dibenzyl disulfide, benzyl disulfide, disulfide, bis phenylmethyl, benzyl bisulfide, 1,2-dibenzyldisulfane, dibenzyl disulphide, dibenzyldisulfid, bis phenylmethyl disulfide, di phenylmethyl disulfide, disulfide, dibenzyl
PubChem CID 9012
ChEBI CHEBI:72752
IUPAC navn (benzyldisulfanyl)methylbenzen
SMIL C1=CC=C(C=C1)CSSCC2=CC=CC=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dibenzyl disulfide
Smeltepunkt 67 °C til 72 °C
Tæthed 1.3
Kogepunkt 210 °C til 216 °C (18 mmHg)
Flammepunkt 150 °C (302 °F)
Lugt Stank
Mængde 25 g
Beilstein 1110443
Merck Index 14,3013
Formel vægt 246.4
Procent renhed ≥98%