Få mere at vide
Dibenzyl diselenide, 95%
Artikelnummer. 11439177
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11439177 1 g 1g
11449177 5 g 5g
11459177 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11439177 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21278.03
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 1482-82-2 | C14H14Se2 | 340.208 g/mol
Dibenzyldiselenid bruges som kilde til PhSe-enheden i organisk syntese. Det bruges også til at introducere PhSe-grupper ved reaktion med en række nukleofile, herunder enolater, enolsilylethere, Grignard-reagenser, organolithiumreagenser, alkener og aminer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Dibenzyldiselenid bruges som kilde til PhSe-enheden i organisk syntese. Det bruges også til at introducere PhSe-grupper ved reaktion med en række nukleofile, herunder enolater, enolsilylethere, Grignard-reagenser, organolithiumreagenser, alkener og aminer.
Opløselighed Opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Air Sensitive. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1482-82-2
Molekylær formel C14H14Se2
Molekylvægt (g/mol) 340.208
MDL nummer MFCD00004767
InChI nøgle HYAVEDMFTNAZQE-UHFFFAOYSA-N
Synonym dibenzyl diselenide, 1,2-dibenzyldiselane, benzyl diselenide, dibenzyldiselenide, dibenzyldiselane, diselenide, bis phenylmethyl, dibenzyldiselenium, bisbenzyldiselenide, diselenide,bis phenylmethyl, benzyldiselanyl methylbenzene
PubChem CID 95955
IUPAC navn (benzyldiselanyl)methylbenzen
SMIL C1=CC=C(C=C1)C[Se][Se]CC2=CC=CC=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dibenzyl diselenide
Smeltepunkt 91°C to 93°C
Mængde 1 g
FN nummer UN3283
Beilstein 1877745
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 340.18
Procent renhed 95%