Få mere at vide
Dibenzyldiisopropylfosforamidit, 90+%
Artikelnummer. 11455237
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11455237 100 g 100g
11435237 5 g 5g
11445237 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11455237 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22629.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-10-2026
CAS: 108549-23-1 | C20H28NO2P | 345,423 g/mol
Dibenzyl N,N-diisopropylphosphoramidit kan anvendes til fremstilling af phosphopeptider. Det bruges til syntese af en BNP (guanosin diphosphat) analog, SML-8-73-1. Det er nyttigt til nukleotidkobling.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Dibenzyl N,N-diisopropylphosphoramidit kan anvendes til fremstilling af phosphopeptider. Det bruges til syntese af en BNP (guanosin diphosphat) analog, SML-8-73-1. Det er nyttigt til nukleotidkobling.
Opløselighed Opløselig i
chloroform.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares under inert gas. Opbevares ved 0 °C. Uforeneligt med oxidationsmidler, vand/fugt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 108549-23-1
Molekylær formel C20H28NO2P
Molekylvægt (g/mol) 345.423
MDL nummer MFCD00191988
InChI nøgle ANPWLBTUUNFQIO-UHFFFAOYSA-N
Synonym dibenzyl diisopropylphosphoramidite, dibenzyl n,n-diisopropylphosphoramidite, bis benzyloxy diisopropylamino phosphine, dibenzyldiisopropylphosphoramidite, dibenzyloxy diisopropylamino phosphine, bis benzyloxy phosphanyl diisopropylamine, phosphoramidous acid, bis 1-methylethyl-, bis phenylmethyl ester, n-dibenzyloxyphosphanyl-n-isopropyl-propan-2-amine, bis-bzl-2ipr-p, bis methylethyl bis phenylmethoxy phosphino amine
PubChem CID 196621
IUPAC navn N-bis(phenylmethoxy)phosphanyl-N-propan-2-ylpropan-2-amin
SMIL CC(C)N(C(C)C)P(OCC1=CC=CC=C1)OCC2=CC=CC=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dibenzyl diisopropylphosphoramidite
Tæthed 1.03
Kogepunkt 130 °C (0,55 mmHg)
Flammepunkt 69 °C (156 °F)
Analyseprocentområde 0.9
Mængde 100 g
Følsomhed Fugtfølsom
Opløselighedsinformation Opløselig i kloroform.
Formel vægt 345.43
Procent renhed 95%