Få mere at vide
Dibenzyldiisopropylphosphoramidit, 90+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11435237
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11435237 5 g 5g
11445237 25 g 25g
11455237 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11435237 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22629.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 108549-23-1 | C20H28NO2P | 345.423 g/mol
Dibenzyl N,N-diisopropylphosphoramidit kan anvendes til fremstilling af phosphopeptider. Det bruges til syntese af en BNP (guanosin diphosphat) analog, SML-8-73-1. Det er nyttigt til nukleotidkobling.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Dibenzyl N,N-diisopropylphosphoramidit kan anvendes til fremstilling af phosphopeptider. Det bruges til syntese af en BNP (guanosin diphosphat) analog, SML-8-73-1. Det er nyttigt til nukleotidkobling.
Opløselighed Opløselig i
chloroform.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares under inert gas. Opbevares ved 0 °C. Uforeneligt med oxidationsmidler, vand/fugt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 108549-23-1
Molekylær formel C20H28NO2P
Molekylvægt (g/mol) 345.423
MDL nummer MFCD00191988
InChI nøgle ANPWLBTUUNFQIO-UHFFFAOYSA-N
Synonym dibenzyl diisopropylphosphoramidite, dibenzyl n,n-diisopropylphosphoramidite, bis benzyloxy diisopropylamino phosphine, dibenzyldiisopropylphosphoramidite, dibenzyloxy diisopropylamino phosphine, bis benzyloxy phosphanyl diisopropylamine, phosphoramidous acid, bis 1-methylethyl-, bis phenylmethyl ester, n-dibenzyloxyphosphanyl-n-isopropyl-propan-2-amine, bis-bzl-2ipr-p, bis methylethyl bis phenylmethoxy phosphino amine
PubChem CID 196621
IUPAC navn N-bis(phenylmethoxy)phosphanyl-N-propan-2-ylpropan-2-amin
SMIL CC(C)N(C(C)C)P(OCC1=CC=CC=C1)OCC2=CC=CC=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dibenzyl diisopropylphosphoramidite
Tæthed 1.03
Kogepunkt 130°C (0.55 mmHg)
Flammepunkt 69°C (156°F)
Analyseprocentområde 0.9
Mængde 5 g
Følsomhed Moisture sensitive
Opløselighedsinformation Soluble in chloroform.
Formel vægt 345.43
Procent renhed 95%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dibenzyl diisopropylphosphoramidite
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Dibenzyl N,N-diisopropylphosphoramidite