missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Dibenzyl Dicarbonate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dibenzyl Dicarbonate |
| CAS | 31139-36-3 |
| Molekylær formel | C16H14O5 |
| Mængde | 2.5 g |
| Synonym | Dicarbonic Acid 1,3-Bis(phenylmethyl) Ester, Dicarbonic Acid Bis(phenylmethyl) Ester, Oxydiformic Acid Dibenzyl Ester, Dibenzyl Pyrocarbonate, Pyrocarbonic Acid Dibenzyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C16H14O5/c17-15(19-11-13-7-3-1-4-8-13)21-16(18)20-12-14-9-5-2-6-10-14/h1-10H,11-12H2 |
| SMIL | O=C(OCc1ccccc1)OC(=O)OCc2ccccc2 |
| IUPAC navn | benzyl phenylmethoxycarbonyl carbonate |
| Molekylvægt (g/mol) | 286.28 |
| Formel vægt | 286.0841 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?