Få mere at vide
Dibenzylcarbonat, 98%
Beskrivelse
Ioniske væsker kan effektivt accelerere langsomme N-benzyleringsreaktioner ved at bruge dibenzylcarbonat som et alkyleringsreagens. Dibenzylcarbonat (DBzlC) er blevet brugt til at benzylere phenylacetonitril, benzylphenylacetat og phenol. Selektiv N,N-dibenzylering af primære alifatiske aminer blev udført med dibenzylcarbonat i nærvær af phosphoniumsalte.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ioniske væsker kan effektivt accelerere langsomme N-benzyleringsreaktioner ved at anvende dibenzylcarbonat som alkyleringsreagens. Dibenzylcarbonat (DBzlC) er blevet brugt til at benzylere phenylacetonitril, benzylphenylacetat og phenol. Selektiv N,N-dibenzylering af primære alifatiske aminer blev udført med dibenzylcarbonat i nærvær af phosphoniumsalte.
Opløselighed Svært opløselig (0,099
g/L) (25 °C).
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler, varme.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dibenzyl carbonate |
| Smeltepunkt | 27 °C til 30 °C |
| Kogepunkt | 150 °C til 155 °C (0,8 mmHg) |
| Flammepunkt | >110 °C (230 °F) |
| Brydningsindeks | 1.5485 |
| Mængde | 250 g |
| Beilstein | 1882864 |
| Følsomhed | Luftfølsom |
| Opløselighedsinformation | Sparsomt opløselig (0,099 g/L) (25 °C). |
| Formel vægt | 242.27 |
| Vis mere |