Få mere at vide
Dibenzyl carbonate, 98%
Artikelnummer. 11450343
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11450343 10 g 10g
11460343 50 g 50g
11470343 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11450343 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11464.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3459-92-5 | C15H14O3 | 242.27 g/mol
Ioniske væsker kan effektivt accelerere langsomme N-benzyleringsreaktioner ved at bruge dibenzylcarbonat som et alkyleringsreagens. Dibenzylcarbonat (DBzlC) er blevet brugt til at benzylere phenylacetonitril, benzylphenylacetat og phenol. Selektiv N,N-dibenzylering af primære alifatiske aminer blev udført med dibenzylcarbonat i nærvær af phosphoniumsalte.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Ioniske væsker kan effektivt accelerere langsomme N-benzyleringsreaktioner ved at anvende dibenzylcarbonat som alkyleringsreagens. Dibenzylcarbonat (DBzlC) er blevet brugt til at benzylere phenylacetonitril, benzylphenylacetat og phenol. Selektiv N,N-dibenzylering af primære alifatiske aminer blev udført med dibenzylcarbonat i nærvær af phosphoniumsalte.
Opløselighed Svært opløselig (0,099
g/L) (25 °C).
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler, varme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3459-92-5
Molekylær formel C15H14O3
Molekylvægt (g/mol) 242.27
MDL nummer MFCD00014436
InChI nøgle PIZLBWGMERQCOC-UHFFFAOYSA-N
Synonym carbonic acid, bis phenylmethyl ester, benzyl carbonate, carbonic acid, dibenzyl ester, dibenzylcarbonate, carbonic acid dibenzyl ester, phenylmethyl phenylmethoxy formate, dibenzyl carbonate, acmc-209i8r, carbonic acid,bis phenylmethyl ester
PubChem CID 77002
IUPAC navn dibenzylcarbonat
SMIL O=C(OCC1=CC=CC=C1)OCC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dibenzyl carbonate
Smeltepunkt 27°C to 30°C
Kogepunkt 150°C to 155°C (0.8 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Brydningsindeks 1.5485
Mængde 10 g
Beilstein 1882864
Følsomhed Air sensitive
Opløselighedsinformation Sparingly Soluble (0.099g/L) (25°C).
Formel vægt 242.27
Procent renhed 98%