Få mere at vide
Dibenzyl Azodicarboxylat, TRC
Artikelnummer. 30355264
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30355264 1 g
1 options
Artikelnummer. 30355264 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4172151G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dibenzyl Azodicarboxylate
CAS 2449-05-0
Molekylær formel C16H14N2O4
Mængde 1 g
Synonym Diazenedicarboxylic Acid Bis(phenylmethyl) Ester, Azodi-Formic Acid Dibenzyl Ester, Dibenzyl Azodicarboxylate, NSC 620564
InChI formel InChI=1S/C16H14N2O4/c19-15(21-11-13-7-3-1-4-8-13)17-18-16(20)22-12-14-9-5-2-6-10-14/h1-10H,11-12H2
SMIL O=C(OCc1ccccc1)N=NC(=O)OCc2ccccc2
IUPAC navn benzyl (NE)-N-phenylmethoxycarbonyliminocarbamat
Molekylvægt (g/mol) 298.29
Formel vægt 298.0954