Få mere at vide
Dibenzyl azodicarboxylat, 96%
Artikelnummer. 11364266
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11364266 25 g 25g
11354266 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11364266 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L19347.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 2449-05-0 | C16H14N2O4 | 298,298 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2449-05-0
Molekylær formel C16H14N2O4
Molekylvægt (g/mol) 298.298
MDL nummer MFCD00016737
InChI nøgle IRJKSAIGIYODAN-ISLYRVAYSA-N
Synonym dibenzyl azodicarboxylate, azodicarboxylic acid dibenzyl ester, dbad, unii-o9nge39q8o, dibenzyl diazene-1,2-dicarboxylate, o9nge39q8o, diazenedicarboxylic acid, bis phenylmethyl ester, 1,2-diazenedicarboxylic acid, 1,2-bis phenylmethyl ester, phenylmethyl benzyloxycarbonyl diazenyl formate, dibenzylazodicarboxylate
PubChem CID 5387121
IUPAC navn benzyl (NE)-N-phenylmethoxycarbonyliminocarbamat
SMIL C1=CC=C(C=C1)COC(=O)N=NC(=O)OCC2=CC=CC=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dibenzyl azodicarboxylate
Smeltepunkt 43 °C til 47 °C
Flammepunkt >110 °C (230 °F)
Lineær formel C6H5CH2O2C-N=N-CO2CH2C6H5
Mængde 25 g
Beilstein 2298734
Følsomhed Lysfølsom
Formel vægt 298.3
Procent renhed 96%