Få mere at vide
Dibenzyl azodicarboxylat, 94%
Artikelnummer. 10464653 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10464653 5 g Glasflaske 5g
10329150 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10464653 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 270270050
 Begrænset vare
På lager
CAS: 2449-05-0 | C16H14N2O4 | 298,29 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
CX Bond Formation (Halogen), Radikale initiativtagere
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2449-05-0
Molekylær formel C16H14N2O4
Molekylvægt (g/mol) 298.29
MDL nummer MFCD00016737
InChI nøgle IRJKSAIGIYODAN-ISLYRVAYSA-N
Synonym dibenzyl azodicarboxylate, azodicarboxylic acid dibenzyl ester, dbad, unii-o9nge39q8o, dibenzyl diazene-1,2-dicarboxylate, o9nge39q8o, diazenedicarboxylic acid, bis phenylmethyl ester, 1,2-diazenedicarboxylic acid, 1,2-bis phenylmethyl ester, phenylmethyl benzyloxycarbonyl diazenyl formate, dibenzylazodicarboxylate
PubChem CID 5387121
IUPAC navn benzyl (NE)-N-phenylmethoxycarbonyliminocarbamat
SMIL C1=CC=C(C=C1)COC(=O)N=NC(=O)OCC2=CC=CC=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dibenzyl azodicarboxylate
Navn note 94%
Smeltepunkt 44 °C til 52 °C
Farve Gul til Orange
Flammepunkt >230 °C
Tab ved tørring 0,75% maks.
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 94%
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Fieser 15,111
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig
Formel vægt 298.29
Procent renhed 94%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dibenzyl azodicarboxylate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarligt fast stof Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H228-Brandfarligt fast stof.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P233-Hold beholderen tæt lukket.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.