missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Dibenzyl ((2R,3S)-2,3,5-Tris(benzyloxy)-4-oxopentyl) Phosphate, TRC

Artikelnummer. 30372237
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30372237 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30372237 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4182535MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Dibenzyl ((2R,3S)-2,3,5-Tris(benzyloxy)-4-oxopentyl) Phosphate
CAS 2088844-79-3
Molekylær formel C40H41O8P
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C40H41O8P/c41-38(31-43-26-33-16-6-1-7-17-33)40(45-28-35-20-10-3-11-21-35)39(44-27-34-18-8-2-9-19-34)32-48-49(42,46-29-36-22-12-4-13-23-36)47-30-37-24-14-5-15-25-37/h1-25,39-40H,26-32H2/t39-,40-/m1/s1
SMIL O=C(COCc1ccccc1)[C@@H](OCc2ccccc2)[C@@H](COP(=O)(OCc3ccccc3)OCc4ccccc4)OCc5ccccc5
IUPAC navn dibenzyl [(2R,3S)-4-oxo-2,3,5-tris(phenylmethoxy)pentyl] phosphate
Molekylvægt (g/mol) 680.72
Formel vægt 680.2539
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.