Få mere at vide
Dibenzoylmethan, TRC
Artikelnummer. 30381267
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30381267 100 g
30379242 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30381267 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD422683100G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 120-46-7
Molekylær formel C15 H12 O2
Molekylvægt (g/mol) 224.25
Synonym 1,3-Diphenyl-1,3-propanedione, 1,3-Diphenylpropan-1,3-dione, 2-Benzoylacetophenone, AD 158, DBM, DBM 83, Dibenzoylmethane, Karenz DK 2, NSC 406806, NSC 52984, NSC 6266, PB 201, Phenyl phenacyl ketone, Rhodiastab 83, Rhodiastab 83P, ω-Benzoylacetophenone
IUPAC navn 1,3-diphenylpropan-1,3-dion
SMIL O=C(CC(=O)c1ccccc1)c2ccccc2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Benzoylacetophenone
Mængde 100 g
InChI formel InChI=1S/C15H12O2/c16-14(12-7-3-1-4-8-12)11-15(17)13-9-5-2-6-10-13/h1-10H,11H2
Formel vægt 224.0837