Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dibenzoylmethane |
| Navn note | 98% |
| Smeltepunkt | 75 °C til 79 °C |
| Farve | Gul |
| Kogepunkt | 219 °C til 221 °C (18,0 mmHg) |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 98% |
| Emballage | Glasflaske |
| Lineær formel | C6H5COCH2COC6H5 |
| Mængde | 10 g |
| Vis mere |