Få mere at vide
Dibenzoylmethane, 98%
Artikelnummer. 10408450 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
10g
25g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10408450 25 g Plastflaske 25g
10676544 10 g Glasflaske 10g
10306130 100 g Plastflaske 100g
15109163 500 g Plastflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10408450 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 112600250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
CAS: 120-46-7 | C15H12O2 | 224.26 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 120-46-7
Molekylær formel C15H12O2
Molekylvægt (g/mol) 224.26
MDL nummer MFCD00003085
InChI nøgle NZZIMKJIVMHWJC-UHFFFAOYSA-N
Synonym dibenzoylmethane, 1,3-diphenyl-1,3-propanedione, 2-benzoylacetophenone, phenyl phenacyl ketone, 1,3-propanedione, 1,3-diphenyl, rhodiastab 83, omega-benzoylacetophenone, dibenzoyl-methane, karenzu dk2, unii-ans7me8okc
PubChem CID 8433
ChEBI CHEBI:75417
IUPAC navn 1,3-diphenylpropan-1,3-dion
SMIL C1=CC=C(C=C1)C(=O)CC(=O)C2=CC=CC=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dibenzoylmethane
Navn note 98%
Smeltepunkt 75°C to 79°C
Farve Gul
Kogepunkt 219°C to 221°C (18.0 mmHg)
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Plastflaske
Lineær formel C6H5COCH2COC6H5
Mængde 25 g
Beilstein 07,769
Merck Index 15,3014
Formel vægt 224.26
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystaller