Få mere at vide
Dibenzoyl Thiamine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dibenzoyl Thiamine |
| CAS | 299-88-7 |
| Molekylær formel | C26 H26 N4 O4 S |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | Bentiamine, DBT, Dibenthiamine, Dibenzoylthiamine O,S-Bis(benzoyl)thiamine Disulfide, O,S-Dibenzoylthiamine, S-[2-[[(4-Amino-2-methyl-5-pyrimidinyl)methyl]formylamino]-1-[2-(benzoyloxy)ethyl]-1-propen-1-yl] Benzenecarbothioic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C26H26N4O4S/c1-18(30(17-31)16-22-15-28-19(2)29-24(22)27)23(35-26(33)21-11-7-4-8-12-21)13-14-34-25(32)20-9-5-3-6-10-20/h3-12,15,17H,13-14,16H2,1-2H3,(H2,27,28,29)/b23-18- |
| SMIL | C\C(=C(/CCOC(=O)c1ccccc1)\SC(=O)c2ccccc2)\N(Cc3cnc(C)nc3N)C=O |
| IUPAC navn | [(Z)-4-[(4-amino-2-methylpyrimidin-5-yl)methyl-formylamino]-3-benzoylsulfanylpent-3-enyl] benzoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 490.574 |
| Formel vægt | 490.167 |