Få mere at vide
(+)-Dibenzoyl-L-tartarsyreanhydrid, 98%
Artikelnummer. 10449291 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10449291 25 g Plastflaske 25g
10439291 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10449291 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 336030250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-12-2026
CAS: 64339-95-3 | C18H12O7 | 340,29 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 64339-95-3
Molekylær formel C18H12O7
Molekylvægt (g/mol) 340.29
MDL nummer MFCD00067102
InChI nøgle OXIKRMSPXYQFOT-ZCWZLOQUNA-N
Synonym 3r,4r-2,5-dioxotetrahydrofuran-3,4-diyl dibenzoate, +-dibenzoyl-l-tartaric anhydride, 2,5-furandione, 3,4-bis benzoyloxy dihydro-, 3r,4r, 2-o,3-o-dibenzoyl-l-tartaric anhydride, 3r,4r-2,5-dioxo-3,4-dibenzoyloxy-3,4-dihydrofuran, 3r,4r-4-benzoyloxy-2,5-dioxooxolan-3-yl benzoate
PubChem CID 2733743
IUPAC navn [(3R,4R)-4-benzoyloxy-2,5-dioxooxolan-3-yl]benzoat
SMIL O=C(O[C@@H]1[C@@H](OC(=O)C2=CC=CC=C2)C(=O)OC1=O)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (+)-Dibenzoyl-L-tartaric anhydride
Smeltepunkt 174 °C
Analyseprocentområde 98%
Emballage Plastflaske
Mængde 25 g
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: .. Andre opløseligheder: opløselige i ethylether
Formel vægt 340.29
Procent renhed 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (+)-Dibenzoyl-L-tartaric anhydride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.