Få mere at vide
(-)-dibenzoyl-L-vinsyre-monohydrat, TRC
Artikelnummer. 30379472
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30379472 10 g
1 options
Artikelnummer. 30379472 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD42281510G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (-)-Dibenzoyl-L-Tartaric Acid Monohydrate
CAS 62708-56-9
Molekylær formel C18H14O8 . H2O
Mængde 10 g
Synonym (-)-O,O-Dibenzoyl-L-Tartaric Acid Monohydrate
InChI formel InChI=1S/C18H14O8.H2O/c19-15(20)13(25-17(23)11-7-3-1-4-8-11)14(16(21)22)26-18(24)12-9-5-2-6-10-12;/h1-10,13-14H,(H,19,20)(H,21,22);1H2/t13-,14-;/m1./s1
SMIL O.OC(=O)[C@H](OC(=O)c1ccccc1)[C@@H](OC(=O)c2ccccc2)C(=O)O
IUPAC navn (2R,3R)-2,3-dibenzoyloxybutanedioinsyre; Hydrate
Molekylvægt (g/mol) 376.31
Formel vægt 376.0794