Få mere at vide
(-)-Dibenzoyl-L-vinsyrehydrat, 98%
Beskrivelse
(-)-Dibenzoyl-L-vinsyre bruges som mellemprodukt i farmaceutiske og agrokemiske industrier. Det bruges som chiralt hjælpemiddel i organisk syntese og som opløsningsmiddel i syntesen af rameleton.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
(-)-Dibenzoyl-L-vinsyre bruges som mellemprodukt i farmaceutiske og agrokemiske industrier. Det bruges som chiralt hjælpemiddel i organisk syntese og som opløsningsmiddel i syntesen af rameleton.
Opløselighed
Opløselig i methanol, acetone og organiske opløsningsmidler. Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (-)-Dibenzoyl-L-tartaric acid monohydrate |
| Smeltepunkt | 90 °C til 92 °C |
| Mængde | 500 g |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i methanol, acetone og organiske opløsningsmidler. Let opløselig i vand. |
| IUPAC navn | (2R,3S)-2,3-dibenzoyloxybutandisyre;hydrat |
| Formel vægt | 376,33 (358,31 Vandfri) |
| Procent renhed | ≥98% |