Få mere at vide
(-)-Dibenzoyl-L-vinsyrehydrat, 98%
Artikelnummer. 11483247
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11483247 100 g 100g
11493247 500 g 500g
11403257 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11483247 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A16180.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-09-2026
CAS: 62708-56-9 | C18H14O8 | 358,30 g/mol
(-)-Dibenzoyl-L-vinsyre bruges som mellemprodukt i farmaceutiske og agrokemiske industrier. Det bruges som chiralt hjælpemiddel i organisk syntese og som opløsningsmiddel i syntesen af rameleton.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ansøgninger
(-)-Dibenzoyl-L-vinsyre bruges som mellemprodukt i farmaceutiske og agrokemiske industrier. Det bruges som chiralt hjælpemiddel i organisk syntese og som opløsningsmiddel i syntesen af rameleton.
Opløselighed
Opløselig i methanol, acetone og organiske opløsningsmidler. Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 62708-56-9
Molekylær formel C18H14O8
Molekylvægt (g/mol) 358.30
MDL nummer MFCD00149119
InChI nøgle YONLFQNRGZXBBF-OKILXGFUSA-N
Synonym 2r,3r-2,3-bis benzoyloxy succinic acid hydrate, --dibenzoyl-l-tartaric acid monohydrate, --dibenzoyl-l-tartaric acidmonohydrate, dibenzoyl-l---tartaric acid monohydrate, l--dibenzoyl-l-tartatic acid monohydrate, 2r,3r---dibenzoyl-l-tartaric acid monohydrate, 2r,3r-2,3-bis benzoyloxy butanedioic acid hydrate, dibenzoyl-l-tartaric acid monohydrate, l-dbta, pubchem7152
PubChem CID 44119738
SMIL OC(=O)[C@@H](OC(=O)C1=CC=CC=C1)[C@@H](OC(=O)C1=CC=CC=C1)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (-)-Dibenzoyl-L-tartaric acid monohydrate
Smeltepunkt 90°C to 92°C
Opløselighedsinformation Soluble in methanol,acetone and organic solvents. Slightly soluble in water.
IUPAC navn (2R,3S)-2,3-dibenzoyloxybutandisyre;hydrat
Formel vægt 376.33 (358.31 Anhydrous)
Procent renhed ≥98%
Mængde 100 g
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (-)-Dibenzoyl-L-tartaric acid monohydrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: (-)-Dibenzoyl-L-tartaric acid monohydrate