Få mere at vide
(-)-Dibenzoyl-L-vinsyre, 98%
Artikelnummer. 11494260
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11494260 25 g 25g
11413257 100 g 100g
11423257 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11494260 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A16181.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
CAS: 2743-38-6 | C18H14O8 | 358,30 g/mol
(-)-Dibenzoyl-L-vinsyre, vandfri anvendes som et reagens, der anvendes til fremstilling af chirale salte. Anvendes også som organisk kemisk syntesemellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ansøgninger
(-)-Dibenzoyl-L-vinsyre, vandfri anvendes som et reagens, der anvendes til fremstilling af chirale salte. Anvendes også som organisk kemisk syntesemellemprodukt.
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger Den
er følsom over for fugt. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2743-38-6
Molekylær formel C18H14O8
Molekylvægt (g/mol) 358.30
MDL nummer MFCD00003074
InChI nøgle YONLFQNRGZXBBF-ZIAGYGMSSA-N
Synonym dibenzoyl-l-tartaric acid, 2r,3r-2,3-bis benzoyloxy succinic acid, dibenzoyltartaric acid, --dibenzoyl-l-tartaric acid, dibenzoyl-l-tartaricacid, l-dibenzoyl tartaric acid, butanedioic acid, 2,3-bis benzoyloxy-, 2r,3r, unii-3q14b666vm, 2,3-bis benzoyloxy tartaric acid, o,o-dibenzoyl-+-tartaric acid
PubChem CID 75969
SMIL OC(=O)[C@H](OC(=O)C1=CC=CC=C1)[C@@H](OC(=O)C1=CC=CC=C1)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (-)-Dibenzoyl-L-tartaric acid
Navn note Vandfri
Smeltepunkt 154 °C til 156 °C
Mængde 25 g
Følsomhed Hygroskopisk
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand.
IUPAC navn (2R,3R)-2,3-dibenzoyloxybutandisyre
Formel vægt 358.31
Procent renhed 99%